Learn More
Brady™ Farbband der Serie R10000
Mit diesen einfach zu ladenden Farbbandkassetten, die immer in korrekter Richtung eingesetzt werden, können Sie Ihr Farbband in Sekundenschnelle austauschen.
Marke:  Brady™ 151001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17595126
  • 94.30 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verlässlich und langlebig – Die Bänder der Serie R 10000 basieren auf einer Harzformulierung, die langlebigen gedruckten Text produziert, der in Industriebereichen und im Freien jahrelang beständig ist
  • Hochwertig und schnell – Eigenständige Bandkassetten sind leicht auszutauschen, wobei der Aufwand der Druckerkalibrierung und das Einfädeln des Bandes überflüssig werden
  • Bänder der Serie R10000 sind ideal für den Einsatz mit langlebigen Materialien für den Innen- und Außenbereich wie Brady B-595
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Harz
75 ft.
75 ft. x 2 in.
BMP61 Markierungssystem, BradyPrinter M611
Thermotransfer
2 in.