Learn More
Brady™ Farbband der Serie R10000
Mit diesen einfach zu ladenden Farbbandkassetten, die immer in korrekter Richtung eingesetzt werden, können Sie Ihr Farbband in Sekundenschnelle austauschen.
Marke: Brady™ 151002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verlässlich und langlebig – Die Bänder der Serie R 10000 basieren auf einer Harzformulierung, die langlebigen gedruckten Text produziert, der in Industriebereichen und im Freien jahrelang beständig ist
- Hochwertig und schnell – Eigenständige Bandkassetten sind leicht auszutauschen, wobei der Aufwand der Druckerkalibrierung und das Einfädeln des Bandes überflüssig werden
- Bänder der Serie R10000 sind ideal für den Einsatz mit langlebigen Materialien für den Innen- und Außenbereich wie Brady B-595
Spezifikation
Rot | |
Harz | |
75 ft. | |
75 ft. x 2 in. |
BMP61 Markierungssystem, BradyPrinter M611 | |
Thermotransfer | |
2 in. |