Learn More
behr Labor-Technik™ R 104 S Reihenheizblocksystem, 100ml, für Fettextraktion, komplett für 4 Stellen
Komplettes kompaktes Extraktionssystem mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung, Schläuchen und Glaswaren (Reaktionskolben, Extraktor, Dimrothkondensator für die Extraktion).
Marke: behr Labor-Technik™ B00218425
Beschreibung
- Inklusive Probenpaket, Extraktionshülsen und Siedesteine.
- behr Geräte für die Soxhlet-Extraktion erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der täglichen Laborroutine.
- Mit behr Hydrolysemaschinen ist ein Säureaufschluss vor der Extraktion möglich (Bestimmung des Gesamtfettgehaltes nach Weibull und Stoldt).
- Praktische Halterungen für Kühler und Extraktionsadapter zum sicheren Abstellen zwischen den Extraktionen
- Kondensator mit Schraubverbindungen
- Kondensator mit Schraubverbindungen
- Praktische Halterungen für Kühler und Extraktionsadapter zum sicheren Abstellen zwischen den Extraktionen
- Mit behr Hydrolysemaschinen ist ein Säureaufschluss vor der Extraktion möglich (Bestimmung des Gesamtfettgehaltes nach Weibull und Stoldt).
- behr Geräte für die Soxhlet-Extraktion erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der täglichen Laborroutine.
Spezifikation
Extraktor-Einheit | |
250 ml | |
4 Probenpositionen |