Learn More
ASTM™ D6584 Standardlösung 3, Honeywell Fluka™
in Pyridne, analytischer Standard, Referenzmaterial
Marke:  Honeywell Fluka R1389-1ML
Artikelnummer. 15999701
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
110-86-1, 111-03-5
1 ml
115 °C
BIOKRAFTSTOFFE
Analysenstandard
Glasflasche
0.98 g/cm3
20 °C
Flüssig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
ASTM™ D6584 Standardlösung 3, Honeywell Fluka™ > 1 ml