Learn More
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
Contec Quiltec I Moppköpfe werden aus 100 % 2-lagigem Polyester um einen Viskosekern gefertigt und sind daher ideal für die höchste Reinraumqualität, da sie sehr geringe Mengen an Partikeln und Fasern erzeugen.
Marke: Contec™ MHQT0100
135.44 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zweilagiges, zu 100 % gestricktes Polyester über einem Viskosekern
- Gammastrahlung mit mindestens 25 kGy
- 5 Mopps doppelt verpackt
- Ca. 18 – 20 m2 Abdeckung
- Konformitätszertifikate in jeder Charge
Spezifikation
Moppkopf | |
Unsteril | |
39 x 13 cm | |
5/Beutel; 8 Beutel/Karton | |
Gestepptes Polyester |
White | |
Nicht autoklavierbar | |
Single-use | |
No |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
022377 | Qualitätsbescheinigung | 31/01/2025 | MHQT0100 |
021857 | Qualitätsbescheinigung | 08/10/2024 | MHQT0100 |
021482 | Qualitätsbescheinigung | 16/08/2024 | MHQT0100 |
020971 | Qualitätsbescheinigung | 16/05/2024 | MHQT0100 |
1052784-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 06/08/2024 | MHQT0100 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %