Learn More
Brady™ QuickFlag™ Etiketten
Mit dem B-483 QuickFlag™ Etikettenmaterial lassen sich Leitungen und Kabel schnell und einfach kennzeichnen. Durch die abgeschrägten Seiten werden nicht übereinstimmende Kanten vermieden. Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170965
Beschreibung
- Speziell entwickelt - zum Patent angemeldetes Design mit abgeschrägten, selbstklebenden Seiten; Fahnenetiketten lassen sich ganz einfach mit der richtigen Kantenausrichtung an Kabeln und Leitungen anbringen, freiliegender Klebstoff wird vermieden
- Beständig - widerstandsfähiges Polyestermaterial, beständig gegen Abrieb, Temperaturen von -40°C bis 120°C, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Öl und Wasser
- Klebstoff - dauerhafter Klebstoff auf Gummibasis auf der abgeschrägten Seite sorgt für besonders starke und langfristige Klebkraft
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA-Zulassung, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969, CSA-Zulassung, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863 | |
Dauerhafte Gummierung | |
Glanz | |
Polyester | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40 °F bis +248 °F | |
2 x 1 in. | |
1 in. |
M4-214-483 | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung | |
140 Etiketten/Kartusche | |
0,004 in. | |
2 in. | |
2.54 cm |