Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit den Kautex™ Weithalsgläsern aus Polyethylen kommt es dank der leicht befüllbaren Öffnungen zu weniger Verschüttungen.
Marke:  Kautex™ 2000071492
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17888117
  • 799.76 € / 700 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rund, robust und einfach zu reinigen
  • Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulverförmigen oder granulierten Materialien
  • Verschlüsse können separat erworben werden
Anwendungen:
  • Verpacken
  • Dispensieren
  • Probenversand
  • Postversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
31 mm
Polyethylen hoher Dichte
0,01 kg
Naturfarben
Weit
77 mm
48 mm
Naturfarben
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Postversand, Lagerung
720 Karton
Schwarz
Nein
Rund
Weithalsbehälter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen > Kapazität:100 ml