Learn More
Quickfit™ Gebogener Vakuumvorstoß mit Tropfenfänger
Zur Verwendung in Destillationsaufbauten.
347.00 € - 448.00 €
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15507980
|
Quickfit
SH7/43 |
24/29 (Kühler), 24/29 (Kolben) |
410.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15577970
|
Quickfit
SH7/02 |
19/26 (Kühler), 19/26 (Kolben) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15587970
|
Quickfit
SH7/03 |
19/26 (Kühler), 24/29 (Kolben) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15567970
|
Quickfit
SH7/0/44 |
29/32 (Kühler), 29/32 (Kolben) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Wird in Destillationsaufbauten verwendet, um ein Überlaufen der Rohflüssigkeit vom Kolben in den Kondensator zu verhindern.