Learn More
Quickfit™ Gebogener Vakuumvorstoß mit Tropfenfänger
Zur Verwendung in Destillationsaufbauten.
Marke: Quickfit SH7/02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Wird in Destillationsaufbauten verwendet, um ein Überlaufen der Rohflüssigkeit vom Kolben in den Kondensator zu verhindern.
Spezifikation
Adapter für Schrägscheiben-Spritzkopf | |
Borosilikatglas | |
Destillationsaufbauten, um ein Überlaufen der Rohflüssigkeit vom Kolben in den Kondensator zu verhindern | |
19/26 (Kühler), 19/26 (Kolben) |