Learn More
Quickfit™ Gebogener Vakuumvorstoß mit Tropfenfänger
Zur Verwendung in Destillationsaufbauten.
Marke: Quickfit SH7/03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird in Destillationsaufbauten verwendet, um ein Überlaufen der Rohflüssigkeit vom Kolben in den Kondensator zu verhindern.
Spezifikation
Schräger Spritzkopf | |
Borosilikatglas | |
Destillationsaufbauten, um ein Überlaufen der Rohflüssigkeit vom Kolben in den Kondensator zu verhindern | |
19/26 (Kühler), 24/29 (Kolben) |