Learn More
Quickfit™ Schlauchanschlussstück, rechtwinklig
Quickfit™ Rechtwinklige Schlauchadapter sind in einer Vielzahl von Konusgrößen erhältlich.
27.45 € - 57.54 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Flexible Schläuche, Gummischläuche
Enthält Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff
Material Borosilikatglas
Produkttyp Rechtwinkliger Schlauchadapter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Konusgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konusgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
12098361
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
MF10/1B/SC
14/23
27.45 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11342035
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
MF10/2B/SC
19/26
38.55 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11352035
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
MF10/3B/SC
24/29
32.10 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11362035
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
MF10/4B/SC
29/32
57.54 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12008371
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
MF10/5B/SC
34/35
39.30 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Quickfit™ Rechtwinklige Schlauchadapter sind in einer Vielzahl von Konusgrößen erhältlich.
  • Mit rechtwinkligem Anschluss zur Befestigung von Gummischläuchen usw.
  • Abnehmbare Kunststoffverschraubungen ermöglichen die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Flexible Schläuche, Gummischläuche
Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff
Borosilikatglas
Rechtwinkliger Schlauchadapter
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Schlauchanschlussstück, rechtwinklig