Learn More
Quickfit™ Destillierbrücke mit Tropfenfänger
Destillat aus einem Kondensator. Der QuickFit™ Tropfenfänger nach Stutzer reduziert das Risiko, dass rohe Flüssigkeiten in den Dampfstrom gelangen.
99.80 € - 130.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Destillationstropfenfängeradapter |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Destillierkolben, bei denen der Kondensator vertikal montiert wird |
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12078493
|
Quickfit
SH7/12 |
19/26 (Kondensator), 19/26 (Kolben) |
99.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12415396
|
Quickfit
SH7/13 |
19/26 (Kühler), 24/29 (Kolben) |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12435396
|
Quickfit
SH7/53 |
24/29 (Kühler), 24/29 (Kolben) |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Destillat aus einem Kondensator.Der QuickFit™ Tropfenfänger nach Stutzer reduziert das Risiko, dass rohe Flüssigkeiten in den Dampfstrom gelangen.
Ein Spritzkopf zur Verwendung in Destillationsbaugruppen mit vertikal montiertem Kondensator - Der untere Konus nimmt den Kolben auf, der obere Konus nimmt den Kondensator auf - Der Spritzkopf reduziert das Eindringen von Flüssigkeit aus dem Rohr in den DampfstromSpezifikation
Destillationstropfenfängeradapter | |
Borosilikatglas | |
Destillierkolben, bei denen der Kondensator vertikal montiert wird |