Learn More
Quickfit™ Destillierbrücke mit Tropfenfänger
Destillat aus einem Kondensator. Der QuickFit™ Tropfenfänger nach Stutzer reduziert das Risiko, dass rohe Flüssigkeiten in den Dampfstrom gelangen.
Marke: Quickfit SH7/53
109.25 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Destillat aus einem Kondensator.Der QuickFit™ Tropfenfänger nach Stutzer reduziert das Risiko, dass rohe Flüssigkeiten in den Dampfstrom gelangen.
Ein Spritzkopf zur Verwendung in Destillationsbaugruppen mit vertikal montiertem Kondensator - Der untere Konus nimmt den Kolben auf, der obere Konus nimmt den Kondensator auf - Der Spritzkopf reduziert das Eindringen von Flüssigkeit aus dem Rohr in den DampfstromSpezifikation
Destillationstropfenfängeradapter | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Destillierkolben, bei denen der Kondensator vertikal montiert wird | |
24/29 (Kühler), 24/29 (Kolben) |