Learn More
Quickfit™ Destillierbrücke mit Tropfenfänger
Destillat aus einem Kondensator. Der QuickFit™ Tropfenfänger nach Stutzer reduziert das Risiko, dass rohe Flüssigkeiten in den Dampfstrom gelangen.
Marke:  Quickfit SH7/12
94.81 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12078493
  • 103.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Destillat aus einem Kondensator.Der QuickFit™ Tropfenfänger nach Stutzer reduziert das Risiko, dass rohe Flüssigkeiten in den Dampfstrom gelangen.
Ein Spritzkopf zur Verwendung in Destillationsbaugruppen mit vertikal montiertem Kondensator - Der untere Konus nimmt den Kolben auf, der obere Konus nimmt den Kondensator auf - Der Spritzkopf reduziert das Eindringen von Flüssigkeit aus dem Rohr in den Dampfstrom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Destillations-Spritzkopfadapter
Borosilikatglas (3.3)
Destillierkolben, bei denen der Kondensator vertikal montiert wird
19/26 (Kondensator), 19/26 (Kolben)