Learn More
Quickfit™ Reversibler Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Die QuickFit™ umkehrbare Kondensatorspule aus Borosilikatglas ist an jedem Ende mit einem Konus anderer Größe versehen, um den Bedarf an Adaptern zu reduzieren. Mit abnehmbaren Kunststoffverbindungsstück für die Befestigung flexibler Schläuche.
250.00 €
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) Ummantelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) Ummantelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15547780
|
Quickfit
CX3/23/SC |
19/26 und 24/29 | 315 mm (insgesamt) 160 mm (effektiv) |
250.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15557780
|
Quickfit
CX3/35/SC |
24/29 und 34/35 | 335 mm (insgesamt) 160 mm (effektiv) |
250.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sehr vielseitiger Refluxkondensator
- Jedes Ende des Kondensators verfügt über einen Konus anderer Größe, wodurch der Bedarf an Adaptern verringert wird.
- Mit abnehmbaren Verbindungsstücken aus Kunststoff für das Anschließen von Gummischläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Kondensatorspule |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Reversibler Schlangenkühler aus Borosilikatglas