Learn More
Quickfit™ Reversibler Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Die QuickFit™ umkehrbare Kondensatorspule aus Borosilikatglas ist an jedem Ende mit einem Konus anderer Größe versehen, um den Bedarf an Adaptern zu reduzieren. Mit abnehmbaren Kunststoffverbindungsstück für die Befestigung flexibler Schläuche.
Marke: Quickfit CX3/35/SC
230.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Sehr vielseitiger Refluxkondensator
- Jedes Ende des Kondensators verfügt über einen Konus anderer Größe, wodurch der Bedarf an Adaptern verringert wird.
- Mit abnehmbaren Verbindungsstücken aus Kunststoff für das Anschließen von Gummischläuchen
Spezifikation
24/29 und 34/35 | |
Kondensatorspule | |
335 mm (insgesamt) 160 mm (effektiv) | |
Pyrex Borosilikatglas |