Learn More
Quickfit™ Reversibler Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Die QuickFit™ umkehrbare Kondensatorspule aus Borosilikatglas ist an jedem Ende mit einem Konus anderer Größe versehen, um den Bedarf an Adaptern zu reduzieren. Mit abnehmbaren Kunststoffverbindungsstück für die Befestigung flexibler Schläuche.
Marke: Quickfit CX3/23/SC
230.85 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr vielseitiger Refluxkondensator
- Jedes Ende des Kondensators verfügt über einen Konus anderer Größe, wodurch der Bedarf an Adaptern verringert wird.
- Mit abnehmbaren Verbindungsstücken aus Kunststoff für das Anschließen von Gummischläuchen
Spezifikation
315 mm (insgesamt) 160 mm (effektiv) | |
19/26 und 24/29 | |
Borosilikatglas | |
Kondensatorspule |