Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 Paket
Bietet grundlegende Funktionen, die sich ideal für qPCR-Einsteiger oder Personen mit begrenztem Budget eignen. Trotz seines günstigen Preises bietet das QuantStudio1 System die Qualität, Zuverlässigkeit und erweiterte Benutzererfahrung.
23058.00 € - 28320.00 €
Spezifikation
Thermische Gleichmäßigkeit | 0,4 °C |
---|---|
Fassungsvermögen | 96 |
Displaytyp | Touchscreen |
Höhe (metrisch) | 40 cm |
Breite (metrisch) | 27 cm |
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Gewährleistung | Anregung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Inhalt und Lagerung | Gewährleistung | Anregung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16110371
|
Applied Biosystems™
A42876 |
Kein PC | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr erweiterte Garantie (keine geplante Wartung), Depotreparatur mit Leihgerät | Strahlend weiße LED |
24209.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16150361
|
Applied Biosystems™
A42870 |
Kein PC | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung) | 450 bis 600 nm/500 bis 640 nm |
24793.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16120361
|
Applied Biosystems™
A42867 |
Kein PC | 1 Jahr Hersteller-Support + 1 Jahre ABRC-Support PLUS | Strahlend weiße LED |
23058.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16180361
|
Applied Biosystems™
A42873 |
Kein PC | 1 Jahr Hersteller-Support + 3 Jahre ABRC-Support PLUS | Strahlend weiße LED |
27310.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16120371
|
Applied Biosystems™
A42877 |
PC/Laptop | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr erweiterte Garantie (keine geplante Wartung), Depotreparatur mit Leihgerät | 450 bis 600 nm/500 bis 640 nm |
25109.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16160361
|
Applied Biosystems™
A42871 |
PC/Laptop | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung) | Strahlend weiße LED |
25693.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16130361
|
Applied Biosystems™
A42868 |
PC/Laptop | 1 Jahr Hersteller-Support + 1 Jahre ABRC-Support PLUS | 450 bis 600 nm/500 bis 640 nm |
23958.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16190361
|
Applied Biosystems™
A42874 |
PC/Laptop | 1 Jahr Hersteller-Support + 3 Jahre ABRC-Support PLUS | Strahlend weiße LED |
28210.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16130371
|
Applied Biosystems™
A42878 |
PC (Tower) | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr erweiterte Garantie (keine geplante Wartung), Depotreparatur mit Leihgerät | Strahlend weiße LED |
25219.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16170361
|
Applied Biosystems™
A42872 |
PC (Tower) | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung) | Strahlend weiße LED |
25803.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16140361
|
Applied Biosystems™
A42869 |
PC (Tower) | 1 Jahr Hersteller-Support + 1 Jahre ABRC-Support PLUS | Strahlend weiße LED |
24068.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16100371
|
Applied Biosystems™
A42875 |
PC (Tower) | 1 Jahr Hersteller-Support + 3 Jahre ABRC-Support PLUS | Strahlend weiße LED |
28320.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Touchscreen — ein 8.5 Zoll großer, interaktiver Touchscreen
- Fester Block — ein fester isothermer Block mit 96 Wells und 0.2 ml sowie mit einer leicht von Hand zu öffnenden Schublade
- Reaktionsvolumen von —10–100 μl
- Multiplex-Fähigkeit — bietet die drei am häufigsten verwendeten Anregungs- und Emissionsfilter: FAM, VIC und ROX
- Protokolle — voroptimierte Protokollvorlagen
- Software — intuitive Software, die Analysen über Webbrowser oder Desktop-Computer unterstützt
- Farbstoffe — drei Filter, die für die Farbstoffe FAM/SYBR GREEN/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE und JUN/ROX/Texas Red kalibriert wurden
- Empfindlichkeit — zum Nachweis möglichst kleiner Unterschiede wie die 1.5-fachen Mengen in Singleplex-Reaktionen
- Abmessungen (H x B x T) und Gewicht — 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
Spezifikation
0,4 °C | |
Touchscreen | |
27 cm | |
4°bis 99,9 °C | |
QuantStudio 1 | |
Bis zu 3 Ziele | |
26 kg |
96 | |
40 cm | |
50 cm | |
3,5 °C/Sek. | |
0,2 ml (96-Well) | |
FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red Farbstoffe | |
96-Well |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 Paket