Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 Paket
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
Kein PC
PC (Tower)
PC/Laptop
Gewährleistung:
1 Jahr Hersteller-Support + 1 Jahre ABRC-Support PLUS
1 Jahr Hersteller-Support + 3 Jahre ABRC-Support PLUS
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr erweiterte Garantie (keine geplante Wartung), Depotreparatur mit Leihgerät
Anregung:
450 bis 600 nm/500 bis 640 nm
Strahlend weiße LED
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Touchscreen — ein 8.5 Zoll großer, interaktiver Touchscreen
- Fester Block — ein fester isothermer Block mit 96 Wells und 0.2 ml sowie mit einer leicht von Hand zu öffnenden Schublade
- Reaktionsvolumen von —10–100 μl
- Multiplex-Fähigkeit — bietet die drei am häufigsten verwendeten Anregungs- und Emissionsfilter: FAM, VIC und ROX
- Protokolle — voroptimierte Protokollvorlagen
- Software — intuitive Software, die Analysen über Webbrowser oder Desktop-Computer unterstützt
- Farbstoffe — drei Filter, die für die Farbstoffe FAM/SYBR GREEN/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE und JUN/ROX/Texas Red kalibriert wurden
- Empfindlichkeit — zum Nachweis möglichst kleiner Unterschiede wie die 1.5-fachen Mengen in Singleplex-Reaktionen
- Abmessungen (H x B x T) und Gewicht — 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | PC (Tower) |
| Thermische Gleichmäßigkeit | 0,4 °C |
| Fassungsvermögen | 96 |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Höhe (metrisch) | 40 cm |
| Breite (metrisch) | 27 cm |
| Gewährleistung | 1 Jahr Hersteller-Support + 1 Jahre ABRC-Support PLUS |
| Tiefe (metrisch) | 50 cm |
| Temperaturbereich | 4°bis 99,9 °C |
| Max. Anstiegsrate | 3,5 °C/Sek. |
| Show More |