Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™
Identifizieren Sie Mikroorganismen schnell und präzise anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke: Thermo Scientific™ R4719002
974.05 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Liefert weniger als 100 Kolonie bildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0,1 ml-Inokulum
- Ergibt 10 Tests/rekonstituierte Ampulle, 100 Tests/Kit
- Bereit zur Rehydrierung
- Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Im Lieferumfang enthalten:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
Spezifikation
6538PTM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Kokken | |
100 Tests/Kit | |
FDA 209P |
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™ | |
Qualitätskontrollorganismus | |
Quantitative Qualitätskontrolle | |
100 Tests/Kit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.