Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fosfomycin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, 200 μg
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antimikrobielle Substanzen über ein Antibiogramm (AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testblättchen.
Marke: Thermo Scientific™ CT0758B
41.36 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Fosfomycin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Die Scheibe enthält 200 μg des Wirkstoffs Fosfomycin, wobei 50 μg Glucose-6-Phospat hinzugefügt werden, wie dies nach der EUCAST-Methode erforderlich ist. Die Scheiben dürfen nur für E.coli und für andere Enterobacterale und Staphylococcus spp. verwendet werden. Eine MIC-Methode muss eingesetzt werden.
Anwenderfreundlichkeit durch bruchsichere und federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnung und Anzeige am Ende des Magazins.Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
- Inokulumwert
- Vorhandensein einer Kontamination
- Resistente Mutanten
- Beta-Laktamase-Aktivität
- Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Fosfomycin | |
Oxoid Fosfomycin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests | |
Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | |
5 Kassetten/Packung | |
50 Scheiben/Kassette |
200 μg | |
FOT | |
Antimikrobielle Empfindlichkeit | |
50 Testblättchen/Kassette |