Learn More
Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Schlüssel
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Pyrex™ Birnenförmige Scheidetrichter aus Glas mit Glasküken entsprechen der Norm ISO 4800 Typ 2. Mit Glasstopfen und austauschbarem Glasküken.
99.30 € - 422.00 €
Spezifikation
Material | Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 4800 |
Menge | 1/Packung |
Stopfenmaterial | Glas |
Produkttyp | Trenntrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11377944
|
Pyrex
|
1000 ml | 4 mm; Glas |
147.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353684
|
Pyrex
2180/04M |
100 ml | 1.5 mm; Glas |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383684
|
Pyrex
2180/12M |
2000 ml | 6 mm; Glas |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363684
|
Pyrex
|
250 ml | 2.5 mm; Glas |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393684
|
Pyrex
|
5000 ml | 6 mm; Glas |
422.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373684
|
Pyrex
|
500 ml | 4 mm; Glas |
114.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343684
|
Pyrex
2180/02M |
50 ml | 1.5 mm; Glas |
99.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Glas für korrosionsfreie Leistung.Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit Glasküken entspricht den ISO 4800 Typ 2-Standards.Mit Glasstopfen und austauschbarem PTFE-Küken.
- Entspricht ISO 4800 Typ 2
- Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit
- Mit auswechselbarem Glasküken
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
1/Packung | |
Trenntrichter |
ISO 4800 | |
Glas |