Learn More
Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Schlüssel
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Pyrex™ Birnenförmige Scheidetrichter aus Glas mit Glasküken entsprechen der Norm ISO 4800 Typ 2. Mit Glasstopfen und austauschbarem Glasküken.
Marke: Pyrex 2180/02M
90.11 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Glas für korrosionsfreie Leistung.Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit Glasküken entspricht den ISO 4800 Typ 2-Standards.Mit Glasstopfen und austauschbarem PTFE-Küken.
- Entspricht ISO 4800 Typ 2
- Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit
- Mit auswechselbarem Glasküken
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
50 ml | |
ISO 4800 | |
1.5 mm; Glas | |
19/26 |
Pyrex Glas, Borosilikatglas | |
Gehäuse 1PK | |
Glas | |
Trenntrichter |