Learn More
Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Schlüssel
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Pyrex™ Birnenförmige Scheidetrichter aus Glas mit Glasküken entsprechen der Norm ISO 4800 Typ 2. Mit Glasstopfen und austauschbarem Glasküken.
Marke: Pyrex 2180/14M
343.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Glas für korrosionsfreie Leistung.Pyrex™ birnenförmiger Scheidetrichter aus Glas mit Glasküken entspricht den ISO 4800 Typ 2-Standards.Mit Glasstopfen und austauschbarem PTFE-Küken.
- Entspricht ISO 4800 Typ 2
- Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit
- Mit auswechselbarem Glasküken
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
5000 ml | |
ISO 4800 | |
6 mm; Glas | |
34/35 |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
1/Packung | |
Glas | |
Trenntrichter |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30