Learn More
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser
Für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie z. B. bei maschinellem Waschen.
Marke: Corning™ 1003-150
121.33 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Messen von Flüssigkeiten mit robustem, langlebigem, verstärktem Glas. Pyrex™ Strapazierfähige Griffin-Messbecher aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
- Mit Ausguss
- Extragroßes Beschriftungsfeld
- Alle 250 bis 4000 ml-Becher verfügen über eine zweifach graduierte metrische Skala
Compliance
Gemäß den ASTM™ E-960-Anforderungen entwickelt.
Spezifikation
5.07 oz. | |
5.7 cm | |
Borosilikatglas | |
20 bis 140 ml | |
8.6 cm | |
Extragroße Markierung | |
Becher | |
Ja | |
Einzeln graduierte metrische Skala |
2,24 in. | |
150 ml | |
Beste mechanische Festigkeit unter schwierigen Bedingungen, wie etwa mechanischen Wäschen | |
3,38 in. | |
20 ml | |
12 Packung | |
Wiederverwendbar | |
ASTM E960 | |
Griffin |