Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Glas-Messzylinder, Klasse A, verfügt über eine Skala in weißem Einbrennlack für hohe Sichtbarkeit gegen Flüssigkeiten jeder Farbe. Die robusten Zylinder besitzen einen sechseckigen Sockel und sind in einer Vielzahl von Kapazitäten erhältlich.
30.12 € - 194.50 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Skalenfarbe | Weiß |
Typ | Messzylinder |
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12680, BS 604, ISO 4788 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12049867
|
Pyrex
3201/18 |
2000 ml | 20 ml |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11903789
|
Pyrex
3201/02 |
5 ml | 0.1 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
12594277
|
Pyrex
3201/04 |
10 ml | 0.2 ml |
40.35 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11913789
|
Pyrex
3201/06 |
25 ml | 0.5 ml |
48.80 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11923789
|
Pyrex
3201/08 |
50 ml | 1 ml |
54.10 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11933789
|
Pyrex
3201/10 |
100 ml | 1 ml |
83.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12093333
|
Pyrex
3201/12 |
250 ml | 2 ml |
72.65 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11943789
|
Pyrex
3201/14 |
500 ml | 5 ml |
96.45 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11953789
|
Pyrex
3201/16 |
1000 ml | 10 ml |
194.50 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.Pyrex™ Glaszylinder, Klasse A, verfügen über eine Skala in weißem Einbrennlack für hohe Sichtbarkeit gegen Flüssigkeiten jeder Farbe.Die robusten Zylinder besitzen einen sechseckigen Sockel und sind in einer Vielzahl von Kapazitäten erhältlich.
- Merkmale: Robuster Sechskantfuß, weiße Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
- Klasse A: zertifiziert nach deutscher Eichordnung, bedruckt mit Konformitätszeichen "H"
- Chargenzertifizierung: beschriftet mit individueller Seriennummer zur Rückführung auf nationale Normen
- Entspricht: ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Messzylinder | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
Weißes Email |
Weiß | |
Borosilikatglas | |
A |