Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Glas-Messzylinder, Klasse A, verfügt über eine Skala in weißem Einbrennlack für hohe Sichtbarkeit gegen Flüssigkeiten jeder Farbe. Die robusten Zylinder besitzen einen sechseckigen Sockel und sind in einer Vielzahl von Kapazitäten erhältlich.
Marke:  Pyrex 3201/18
89.42 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12049867
  • 116.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.Pyrex™ Glaszylinder, Klasse A, verfügen über eine Skala in weißem Einbrennlack für hohe Sichtbarkeit gegen Flüssigkeiten jeder Farbe.Die robusten Zylinder besitzen einen sechseckigen Sockel und sind in einer Vielzahl von Kapazitäten erhältlich.
  • Merkmale: Robuster Sechskantfuß, weiße Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
  • Klasse A: zertifiziert nach deutscher Eichordnung, bedruckt mit Konformitätszeichen "H" 
  • Chargenzertifizierung: beschriftet mit individueller Seriennummer zur Rückführung auf nationale Normen
  • Entspricht: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±10 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
2000 ml
Weißes Email
Weiß
Messzylinder
Borosilikatglas
A
505 mm
20 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    5
    Minuten
    42
    Sekunden
    10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A > Kapazität: 2000 ml; Graduierungen: 20 ml