Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Glas-Messzylinder, Klasse A, verfügt über eine Skala in weißem Einbrennlack für hohe Sichtbarkeit gegen Flüssigkeiten jeder Farbe. Die robusten Zylinder besitzen einen sechseckigen Sockel und sind in einer Vielzahl von Kapazitäten erhältlich.
Marke: Pyrex 3201/02
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.Pyrex™ Glaszylinder, Klasse A, verfügen über eine Skala in weißem Einbrennlack für hohe Sichtbarkeit gegen Flüssigkeiten jeder Farbe.Die robusten Zylinder besitzen einen sechseckigen Sockel und sind in einer Vielzahl von Kapazitäten erhältlich.
- Merkmale: Robuster Sechskantfuß, weiße Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
- Klasse A: zertifiziert nach deutscher Eichordnung, bedruckt mit Konformitätszeichen "H"
- Chargenzertifizierung: beschriftet mit individueller Seriennummer zur Rückführung auf nationale Normen
- Entspricht: ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
± 0.05 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
5 ml | |
Weißes Email |
Weiß | |
Graduated Cylinder | |
Borosilikatglas | |
A | |
115 mm | |
0.1 ml |