Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Kimble Chase™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für den Einsatz im Labor. Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern lieferbar und zertifiziert gemäß DIN 12395.
Marke: DWK Life Sciences A610016001221
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.07100kg
Beschreibung
Verwenden Sie Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 im Labor.Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern erhältlich und nach DIN 12395 zertifiziert.
- Mit Bördelkante
- Runder Boden
- Autoklavierbar
Spezifikation
DIN 12395 | |
Teströhrchen | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
16 mm |
Rundboden | |
100 mm | |
100 Packung | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbares Teströhrchen |