Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Mit Schraubverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Medien und Kulturen. Pryex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubkappe sind beständig gegen Temperaturwechsel und chemische Korrosion.
15.22 € - 2805.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas, Pyrex™ |
---|---|
Form | Konisch |
Graduated | Ja |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12588866
|
Pyrex™
1137/14M |
2000 ml | 280 mm | 166 mm | 42 |
533.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11950905
|
Pyrex™
1137/06M |
250 ml | 130 mm | 85 mm | 42 |
554.32 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11981518
|
Pyrex™
1137/13M |
25 ml | 76 mm | 42 mm | 22 |
326.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10302960
|
Pyrex™
1137/13M |
25 ml | 76 mm | 42 mm | 22 | N/A | N/A | N/A | |||||
11920905
|
Pyrex™
1137/02M |
50 ml | 85 mm | 51 mm | 22 |
379.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11940905
|
Pyrex™
1137/03D |
100 ml | 105 mm | 64 mm | 30 |
595.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11960905
|
Pyrex™
1137/08D |
500 ml | 160 mm | 105 mm | 42 |
595.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10793032
|
Pyrex™
1137/10M |
1000 ml | 210 mm | 131 mm | 42 mm |
68.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15537670
|
Pyrex™
1137/12M |
10 ml | 68 mm | 30 mm | 15 |
1350.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11991518
|
Pyrex™
1137/18M |
3000 ml | 315 mm | 187 mm | 42 | N/A | N/A | N/A | |||||
15547670
|
Pyrex™
1137/18M |
3000 ml | 315 mm | 187 mm | 42 |
2805.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15527670
|
Pyrex™
1137/11M |
5 ml | 57 mm | 25 mm | 15 | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Lagern Sie Medien und Kulturen sicher mit einem Schraubverschluss.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss widerstehen plötzlichen Temperaturwechseln und chemischer Korrosion.
- PBT-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteter Dichtungsscheibe
- Nach Erlenmeyer
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
- Über die volle Kapazität graduiert
Spezifikation
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
Konisch | |
Ja | |
Schraubverschluss |