Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Höhe (metrisch):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Verschlussgröße:
15
22
30
42
42 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
Lagern Sie Medien und Kulturen sicher mit einem Schraubverschluss.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss widerstehen plötzlichen Temperaturwechseln und chemischer Korrosion.
- PBT-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteter Dichtungsscheibe
- Nach Erlenmeyer
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
- Über die volle Kapazität graduiert
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | SVL™ Phenol, PTFE-beschichtet mit Kautschukscheibe |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas, Pyrex™ |
| Höhe (metrisch) | 76 mm |
| Enthält | Ungefähre Graduierungen |
| Form | Konisch |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Außendurchmesser (metrisch) | 42 mm |
| Verschlussgröße | 22 |