Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Product Code. 15547670
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Höhe (metrisch):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Verschlussgröße:
15
22
30
42
42 mm
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Product Code. 15547670
Brand: Pyrex™ 1137/18M
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mit Schraubverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Medien und Kulturen. Pryex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubkappe sind beständig gegen Temperaturwechsel und chemische Korrosion.
Lagern Sie Medien und Kulturen sicher mit einem Schraubverschluss.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss widerstehen plötzlichen Temperaturwechseln und chemischer Korrosion.
  • PBT-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteter Dichtungsscheibe
  • Nach Erlenmeyer
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
  • Über die volle Kapazität graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussmaterial SVL™ Phenol, PTFE-beschichtet mit Kautschukdichtungsscheibe
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material Borosilikatglas, Pyrex™
Höhe (metrisch) 315 mm
Enthält Ungefähre Graduierungen
Form Konisch
Graduated Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 187 mm
Verschlussgröße 42