Learn More
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
Beschreibung
- Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche sorgt für Abriebfestigkeit
- Elastischer Strickbund für eine sichere Passform
- Der belüftete Rücken ist atmungsaktiv, um Schweiß zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Beschichteter Bereich | Handfläche |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Material | Nylon |
Größe | 6 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Maschinen und Gerätebetrieb |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur