Learn More
Labcon PurePlus™ 0,2 ml PCR-Röhrchen
Passend für die meisten gängigen Thermocycler
Marke: Labcon 3934-500-000-9
124.32 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Streifen mit PCR-Röhrchen
- TFits gängigster Thermocycler
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
0,2 ml | |
Passend für die meisten gängigen Thermocycler | |
Unsteril | |
Befestigte Glockenkappe | |
Autoklavierbar | |
PCR-Röhrchen |
Klar | |
1000 Röhrchen/Beutel | |
PurePlus™ | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
1 | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon PurePlus™ 0,2 ml PCR-Röhrchen > Befestigte Glockenkappe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur