Learn More
Buerkle™ PumpMaster Kanister- und Fasspumpen
PumpMaster Kanister- und Fasspumpe eignet sich hervorragend zum Abfüllen, Umfüllen und Entleeren von Kanistern und Fässern
224.00 € - 328.00 €
Spezifikation
Material | Polyethylen/Polypropylen |
---|---|
Pumpenrohrlänge | 950 mm |
Resistenzeigenschaften | Chemische Beständigkeit |
Typ | Behälterpumpe |
Durchmesser Fassöffnung | 46,5 bis 60 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anwendungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anwendungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15106705
|
Buerkle™
5202-1000 |
Grün | Für Säuren und chemische Flüssigkeiten |
328.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10264972
|
Buerkle™
5202-3000 |
Blaugrau | Für petrochemische Flüssigkeiten |
224.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10693693
|
Buerkle™
5202-2000 |
Rot | Für nicht aggressive Flüssigkeiten |
224.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mittels Handkolben wird ein Überdruck erzeugt, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde drückt.
- Der Auslaufhahn erlaubt auch die Entnahme geringer Flüssigkeitsmengen.
- Die Pumpe wird mit einem flexiblen und im Durchmesser variabel verstellbaren Stopfen auf den Kanister montiert.
- Es werden keine speziellen Gewinde-Adapter benötigt.
- Passend für Kanisteröffnungen von 46,5 mm bis 60 mm Durchmesser.
- Das Tauchrohr hat eine Länge von 95 cm und kann je nach Behältergröße gekürzt werden.
- Komplett mit drei Stopfen in verschiedenen Größen
Spezifikation
Polyethylen/Polypropylen | |
Chemische Beständigkeit | |
46,5 bis 60 mm |
950 mm | |
Behälterpumpe | |
8 l/min |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ PumpMaster Kanister- und Fasspumpen