Learn More
Buerkle™ PTFE UltraPure Barrel Pump with Discharge Tube
Bietet hohe chemische Beständigkeit und sicheren Transfer, selbst bei Flüssigkeiten, die herkömmliche Materialien wie PP oder PVC angreifen.
744.00 € - 805.00 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Pumpenrohrlänge | 1,2 m |
Resistenzeigenschaften | Chemische Beständigkeit |
Typ | Zylinderpumpe |
Anwendungen | Ultra-Pure Flüssigkeitstransfer, chemisch aggressive Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10042329
|
Buerkle™
5606-0600 |
270 ml/Hub |
744.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10127921
|
Buerkle™
5606-1000 |
400 ml/Hub |
805.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mediumberührte Teile aus PTFE und FEP
- Geeignet für den Transfer von ultrareinen Flüssigkeiten
- Der Absperrhahn verhindert das Entweichen gefährlicher Dämpfe und stoppt das Abtropfen nach dem Transfer.
- Starrer Ablassschlauch mit Absperrhahn aus PTFE
- Eintauchrohr mit 32 mm Durchmesser
- Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF gefertigt.
- Höchste Qualität, 3 Jahre Garantie
Spezifikation
PTFE | |
Chemische Beständigkeit | |
Ultra-Pure Flüssigkeitstransfer, chemisch aggressive Flüssigkeiten |
1,2 m | |
Zylinderpumpe | |
Rohrdurchmesser von 32 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ PTFE UltraPure Barrel Pump with Discharge Tube