Learn More
Bohlender™ PTFE-Rührwellen mit Flügel
Liefert eine sanfte Rührwirkung, die eine Tangentialströmung mit nur wenig Turbulenz erzeugt.
Marke: Bohlender™ C381-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- PTFE-Edelstahlschaft mit PTFE-Ummantelung
- Klinge komplett aus PTFE
- Spanndurchmesser von 6.5 mm
Spezifikation
8 mm | |
600 mm | |
Sanftes Rühren | |
PTFE, Edelstahl |
Weitere Unterlagen
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ PTFE-Rührwellen mit Flügel > Länge: 600 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur