Learn More
Bohlender™ Einseitige PTFE-Dichtungen
Eine ausgezeichnete Dichtungsmöglichkeit für Bohlender Schraubverschlüsse mit Öffnung.
51.00 € - 73.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | PTFE, Silikon |
Typ | Einseitige Dichtung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherer Verschluss |
Menge | 10/Pckg. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10073531
|
Bohlender™
H975-04 |
Gewinde GL 18 | Röhrchen mit Durchmesser von 5.5 bis 6.5 mm | 6 mm | 16 mm |
51.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10658322
|
Bohlender™
H975-18 |
Gewinde GL 25 | Röhrchen mit Durchmesser von 11 bis 13 mm | 12 mm | 22 mm |
59.77 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10767512
|
Bohlender™
H975-28 |
Gewinde GL 32 | Röhrchen mit Durchmesser von 15 bis 17 mm | 16 mm | 29 mm |
73.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −60 °C bis +230 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Silikonring mit PTFE-Unterlegscheibe
- Nach der Montage kommt das Produkt nur mit PTFE in Kontakt
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
- Erhältlich für eine Reihe von Gewindegrößen und Rohrdurchmessern
Spezifikation
Weiß | |
Einseitige Dichtung | |
10/Pckg. |
PTFE, Silikon | |
Sicherer Verschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ Einseitige PTFE-Dichtungen