Learn More
Bohlender™ Einseitige PTFE-Dichtungen
Artikelnummer. 10767512
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
16 mm
22 mm
29 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10767512
Marke: Bohlender™ H97528
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine ausgezeichnete Dichtungsmöglichkeit für Bohlender Schraubverschlüsse mit Öffnung.
  • Temperaturbeständig von −60 °C bis +230 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Silikonring mit PTFE-Unterlegscheibe
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur mit PTFE in Kontakt
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
  • Erhältlich für eine Reihe von Gewindegrößen und Rohrdurchmessern
Spezifikation
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherer Verschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit Durchmesser von 15 bis 17 mm
Länge (metrisch) 9 mm
Menge 10/Pckg.
Größe (metrisch) Außendurchmesser 29 x Innendurchmesser 16 x H 9 mm
Außendurchmesser (metrisch) 29 mm
Material PTFE, Silikon
Typ Einseitige Dichtung