Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugenröhrchen aus PTFE
Chemische und hitzebeständige Röhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ 012.213
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10251712
  • 10.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus PTFE
  • Glatte innere Oberfläche
  • Verwendbar bis 280 °C
  • Erhältlich mit konischem und rundem Boden
  • Mit Ausgusslippe
Spezifikation
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
13 ml
PTFE-Reagenzglasgestelle
Autoklavierbar
Nein
Nein
Weiß
PTFE
1
Konisch
16 mm
Zentrifugenröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zentrifugenröhrchen aus PTFE > Kapazität: 13 ml