Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Pestizide
Leistungsstarke Erkennung von Organophosphat- und Organochlorpestiziden mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 26RF142F
Beschreibung
Leistungsstarke Erkennung von Organophosphat- und Organochlorpestiziden mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Pestizide. Die Säulen sind speziell auf Einhaltung strengster Anforderungen für die Analyse von Pestiziden und Herbiziden ausgelegt und getestet.
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:- Geringes Säulenbluten verringert MS-Kontamination
- Das innovative Design ermöglicht eine Verwendung bei höheren Temperaturen
- Die Säulenträgheit führt zu minimalem Peak-Nachlauf und verringert den Zerfall von empfindlichen Proben
- Chlorierte Aromaten
- Pflanzensterole
- Pyrethroide
Spezifikation
280/300 °C | |
0,25 mm | |
Trace™ Pestizid | |
GC für Pestizide | |
0,25 μm | |
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm mit 5-m-Vorsäule |
0,25 mm | |
TRACE | |
G43 | |
0,2 μm | |
30 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.