Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugenröhrchen aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 ml
17 ml
Bodenform:
Konisch
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 17 ml |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit | PTFE-Reagenzglasgestelle |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bodenform | Rund |
| Closure Included | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Mehr anzeigen |