Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Becherglas mit Ausguss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Außendurchmesser (metrisch) | 66 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 66mm |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Höhe (metrisch) | 97 mm |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 280 °C |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Nein |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Becherglas mit Ausguss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur