Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 Tertiär-Amin-Ionenaustausch-HPLC-Säule, 10 μm, 4 x 250 mm
Säulenformat: Säulensatz (3 Säulen, 1 Charge); Porengröße: Nicht porös; Säulenphase: Ionenaustausch
Marke: Thermo Scientific™ 088776
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 LC-Säulen für die außergewöhnlich hochauflösende und effiziente Anionenaustauschtrennung von Proteinvarianten. ProPac Säulen basieren auf einem nicht porösen 10-μm-Kernpartikel, das Druckstabilität bietet, und können Isoformen auflösen, die sich nur in einem einzigen geladenen Rest unterscheiden. Eine dünne, hydrophile Schicht verhindert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die gepfropfte Anionenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
Maximale Auflösung- Die ProPac WAX-10 LC-Säule ist ein schwacher Anionentauscher mit tertiärem Amin als funktioneller Gruppe.
- Die Säulengröße reicht von 2 mm Innendurchmesser für analytische Anwendungen bis zu 22 mm Innendurchmesser für Semiprep-Anwendungen
- Ideal zur Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von eng verwandten Proteinvarianten
- Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
- Hocheffiziente Peaks mit hervorragender Rückgewinnung
- Höhere Kapazität als andere Säulen auf der Basis von nicht porösen Partikeln
- Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
Spezifikation
Säulensatz (3 Säulen, 1 Charge) | |
1 ml/min | |
3000 psi (207 bar) | |
10 μm | |
Nicht porös | |
Tertiäres Amin | |
Sphärisches, nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch | |
Protein/Anionenaustausch |
4 mm | |
250 mm | |
pH 2 to 12, 80% compatible with acetonitrile, acetone, methanol, compatible with nonionic and switterionic detergents, incompatible with anionic detergents | |
2 bis 12 | |
60 °C | |
ProPac | |
Ionenaustausch | |
Säulenset (3 Säulen, 1 Charge) |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.