Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 20 K MWCO
Mit dieser halbdurchlässigen 20K MWCO-Membran lassen sich Salze und Kontaminanten mit maximaler Probenrückgewinnung entfernen.
Marke:  Thermo Scientific™ 66005
142.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10668884
  • 154.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Slide-A-Lyzer Dialysekassettten; 20 K MWCO; 0,5 ml
Pufferaustausch, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
0.5 mL
Bei Raumtemperatur lagern
Zellulosemembran, Dialyse
20 kDa
10 Kassetten
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP00002491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number66005
ChargennummerP00002490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number66005
ChargennummerP00002455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number66005
ChargennummerP00002456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number66005
ChargennummerP00002457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number66005
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 20 K MWCO > 0,5 ml