Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein
HumanKine™ recombinant protein
Marke:  Proteintech HZ-1326-100UG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17610107
  • 57.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
P01133
1950
1000 μg
Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Human
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Lyophilized
1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
7 kDa, monomer, glycosylated
HEK293
<1.0 EU/μg
Recombinant
0.1-0.6 ng/mL EC50
>95%
Name des Produkts
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein > 100 μG