Learn More
Velp Scientifica™ Teströhrchen
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Destillationseinheiten der Serie UDK
Digesters DK 20/26, DKL 42/26 und UDK Distillationseinheiten
Serien DK6/48 und UDK
Außendurchmesser (metrisch):
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
6 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Anzahlen erhältlich
- In verschiedenen Größen und Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchen |
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 48 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Serien DK6/48 und UDK |