Learn More
Emma Safety Footwear Trento Safety Shoes
The formally styled business shoe that protects the feet from above and below with water-resistant leather uppers, zero penetration in-sole and a steel safety toe cap. Specifically designed for standing, walking and the occapional run.
Marke: Emma Safety Footwear MM10509047
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
47 |
Schnüre | |
Trient | |
Leder | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Trento Safety Shoes > Größe: 47
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur