Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex Mouse Basic Kit
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Dieses Kit enthält alle nicht-zielspezifischen Reagenzien: Assay-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, SA-PE und Platten. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke: Invitrogen™ EPX010-20440-901
Beinhaltet:
- Lesepuffer
- Waschpuffer 10x
- Streptavidin-PE
- Universal-Assay-Puffer
- Detektionsantikörper-Verdünnung Maus
- PCR-Streifen mit 8 Röhrchen
- Klebefolie
- Greiner 96-Well-Mikrotiterplatte, schwarz
Beschreibung
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- Dieses Kit enthält keine Multiscreen-Filterplatte
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Spezifikation
Assay-Kit | |
Maus | |
Siehe Analysezertifikat | |
ProcartaPlex™ |
96 Tests | |
Kombinierbar | |
Luminex™ Geräte |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
438175-000 | Analysenzertifikat | 20/03/2025 | |
438175-000 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | |
438175-000 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | EPX010-20440-901 |
421051-000 | Analysenzertifikat | 16/08/2024 | EPX010-20440-901 |
409799-000 | Analysenzertifikat | 11/05/2024 | EPX010-20440-901 |