Learn More
Molecular Probes™ Probenecid, wasserlöslich
Probenecid, wasserlöslich
Marke:  Molecular Probes™ P36400
354.16 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11529306
  • 466.00 € / 770 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Probenecid wird häufig verwendet, um organische Anionentransporter in der Zellmembran zu hemmen. Solche Transporter können Farbstoffe und Indikatoren extrudieren und so zu einer schlechten Beladung oder einem hohen Hintergrundsignal in Assays beitragen, die auf der Retention der Farbstoffe oder Indikatoren innerhalb von Zellen basieren. Die Verwendung von Probenecid zum Blockieren des Efflux intrazellulärer Farbstoffe wurde zunächst von Di Virgilio et al. (1990) beschrieben, und es wurde mit einer breiten Palette anionischer Farbstoffe und Konjugate verwendet. Die häufig verwendete freie Säureform von Probenecid ist schwer aufzulösen, sodass 1 M NaOH es in Lösung bringen muss. Unser wasserlösliches Probenecid (P36400) löst sich schnell im Assay-Puffer auf und macht den Umgang mit ätzendem NaOH überflüssig. Das wasserlösliche Probenecid ist in den Fluo-4 NW Calcium-Assay-Kits (F36205, F36206) enthalten und auch separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 x 77 mg
Raumtemperatur
Fest
Reagenz für die Zellmarkierung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2935434 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2024 Catalog NumberP36400
Chargennummer2810926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog NumberP36400
Chargennummer2743073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog NumberP36400
Chargennummer2600149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog NumberP36400
Chargennummer2549291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog NumberP36400
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    14
    Stunden
    2
    Minuten
    48
    Sekunden
    45
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Probenecid, wasserlöslich > 10 x 77 mg